WH0007041M1
Monoclonal Anti-TGFB1I1 antibody produced in mouse
clone 4B2-D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARA55, Anti-HIC5, Anti-TSC5, Anti-transforming growth factor beta 1 induced transcript 1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B2-D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGFB1I1(7041)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MPRSGAPKERPAEPLTPPPSYGHQPQTGSGESSGASGDKDHLYSTVCKPRSPKPAAPAAPPFSSSSGVLGTGLCELDRLLQELNATQFNITDEIMSQFPSSKVASGEQKEDQSEDKKRPSLPSSPSPGLPKASATSATLELDRLMASLSDFRVQNHLPASGPTQPPVVSSTNEGSPSPPEPTGKGSLDTMLGLLQSDLSRRGVPTQAKGLCGSCNKPIAGQVVTALGRAWHPEHFVCGGCSTALGGSSFFEKDGAPFCPECYFERFSPRCGFCNQPIRHKMVTALGTHWHPEHFCCVSCGEPFGDEGFHEREGRPYCRRDFLQLFAPRCQGCQGPILDNYISALSALWHPDCFVCRECFAPFSGGSFFEHEGRPLCENHFHARRGSLCATCGLPVTGRCVSALGRRFHPDHFTCTFCLRPLTKGSFQERAGKPYCQPCFLKLFG
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable