WH0006887M1
Monoclonal Anti-TAL2 antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-T-cell acute lymphocytic leukemia 2
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAL2(6887)
Description générale
Immunogène
Sequence
IPTHPPDKKLSKNETLRLAMRYINFLVKVLGEQSLQQTGVAAQGNILGLFPQGPHLPGLEDRTLLENYQVPSPGPSHHIP
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable