WH0003845M1
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 3B10-2F2
Synonyme(s) :
KRAS Antibody - Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, Kras Antibody, Anti-CKRAS, Anti-KIRAS, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-KRAS2A, Anti-KRAS2B, Anti-KRAS4A, Anti-KRAS4B, Anti-RASK2, Anti-v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B10-2F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRAS(3845)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable