WH0001292M1
Monoclonal Anti-COL6A2 antibody produced in mouse
clone 2C5-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp586E1322, Anti-PP3610, Anti-collagen, type VI, alpha 2
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C5-F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL6A2(1292)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTYVRETCGCCDCEKRCGALDVVFVIDSSESIGYTNFTLEKNFVINVVNRLGAIAKDPKSETGTRVGVVQYSHEGTFEAIQLDDEHIDSLSSFKEAVKNLEWIAGGTWTPSALKFAYDRLIKESRRQKTRVFAVVITDGRHDPRDDDLNLRALCDRDVTVTAIGIGDMFHEKHESENLYSIACDKPQQVRNMTLFSDLVAEKFIDDMEDVLCPDPQIVCPDLPCQTELSVAQCTQRPVDIVFLLDGSERLGEQNFHKARRFVEQVARRLTLARRDDDPLNARVALLQFGGPGEQQVAFPLSHNLTAIHEALETTQYLNSFSHVGAGVVHAINAIVRSPRGGARRHAELSFVFLTDGVTGNDSLHESAHSMRKQNVVPTVLALGSDVDMDVLTTLSLGDRAAVFHEKDYDSLAQPGFFDRFIRWIC
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable