Principaux documents
WH0000873M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBR1 antibody produced in mouse
clone 4D12-1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CBR, Anti-carbonyl reductase 1, Anti-hCBR1
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D12-1G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBR1(873)
Description générale
Carbonyl reductase is one of several monomeric, NADPH-dependent oxidoreductases having wide specificity for carbonyl compounds. This enzyme is widely distributed in human tissues. Another carbonyl reductase gene, CRB3, lies close to this gene on chromosome 21q. (provided by RefSeq)
Immunogène
CBR1 (AAH02511.1, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSGIHVALVTGGNKGIGLAIVRDLCRLFSGDVVLTARDVTRGQAAVQQLQAEGLSPRFHQLDIDDLQSIRALRDFLRKEYGGLDVLVNNAGIAFKVADPTPFHIQAEVTMKTNFFGTRDVCTELLPLIKPQGRVVNVSSIMSVRALKSCSPELQQKFRSETITEEELVGLMNKFVEDTKKGVHQKEGWPSSAYGVTKIGVTVLSRIHARKLSEQRKGDKILLNACCPGWVRTDMAGPKATKSPEEGAETPVYLALLPPDAEGPHGQFVSEKRVEQW
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable