W4769
Monoclonal Anti-WIPI-1 antibody produced in mouse
~1.5 mg/mL, clone WIPI1-4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ATG18, Anti-WIPI-1α, Anti-WIPI49
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WIPI1-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~49 kDa
Espèces réactives
human, mouse, bovine, rat
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of G361 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WIPI1(55062)
mouse ... Wipi1(52639)
rat ... Wipi1(303630)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité