C9080
Monoclonal Anti-Vimentin−Cy3 antibody produced in mouse
clone V9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Vimentin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
V9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58 kDa
Espèces réactives
pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:200 using cultured cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human tonsil
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human tonsil
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence and confocal microscopy
- cytoskeleton staining
- double labeling experiments
- immunohistochemical
- immunocytochemical localozation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable