W3641
Anti-WSTF (N-Terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BAZ1B, Anti-Bromdomain Adjacent to Zn Finger Domain 1B, Anti-Williams Syndrome Transcription Factor, Anti-Williams-Beuren Syndrome Chromosome Region 9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 175 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using from lysates of HEK293-T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of MCF-7 breast cancer cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Baz1b(22385)
rat ... Baz1b(368002)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable