V5764
Anti-Vesicular GABA Transporter antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-VGAT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Puissance
2-4 mg per mL effective concentration (determined by immunoblotting, using mouse brain and rat brain extracts)
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Conditionnement
pkg of 200 μL
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles (Storage in "frost-free" freezers is not recommended)
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain and rat brain extracts (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC32A1(140679)
mouse ... Slc32a1(22348)
rat ... Slc32a1(83612)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- western blot
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?