UC213
(R)-(+)-Warfarin
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
R-(+)-3-Acetonybenzyl)-4-hydroxycoumarin, R-(+)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenybutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to pale yellow
Pf
≥170 °C
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](CC(C)=O)(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
Clé InChI
PJVWKTKQMONHTI-OAHLLOKOSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2C9(1559)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Protocoles
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCAfficher plusActive Filters