Principaux documents
UC161
Sigma-Aldrich
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H35NO15·4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
709.65
Code UNSPSC :
12161501
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Couleur
off-white
Pf
240-245 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate is a glucuronide derivative of morphine.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves