U0881
Uric acid
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,6,8-Trihydroxypurine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
animal (seabird feces (guano))
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Traces de cations
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Clé InChI
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to prepare monosodium urate (MSU) crystals to study its effect on nuclear localization leucine-rich-repeat protein 1 (NLRP1) gene expression
- as a reductant to test its protective potential against met-myoglobin formation
- to prepare MSU to study its use as specific ligand of Clec12a.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.