Principaux documents
TMO155411
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 8, sterile, case of 96 ea
Synonyme(s) :
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
96 EACH
1 360,00 €
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
96 EACH
1 360,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.13
1 360,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
Stérilité
sterile
sterile
Qualité
CE marked
Conditionnement
case of 96 ea
case of 96
Fabricant/nom de marque
Nunc 155411
L × l
57 mm × 25 mm
Taille de la chambre
8
Adéquation
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Description générale
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Informations légales
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries