T9514
Tetrahydropapaverine hydrochloride
≥90%, powder
Synonyme(s) :
6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable