T5955
3,4,5,6-Tetrahydroxyxanthone hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4,5,6-Tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one hydrate, MB7
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Couleur
light brown to brown
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Oc1ccc2C(=O)c3ccc(O)c(O)c3Oc2c1O
InChI
1S/C13H8O6.H2O/c14-7-3-1-5-9(16)6-2-4-8(15)11(18)13(6)19-12(5)10(7)17;/h1-4,14-15,17-18H;1H2
Clé InChI
ZFTTXYRPFMYDRT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable