T5785
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Synonyme(s) :
Trioxone, 2,4,5-T
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Qualité
reagent
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥95%
Forme
crystalline
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
off-white to yellow
Pf
154-158 °C (lit.)
Solubilité
5% ethanol: 50, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Clé InChI
SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves