T5425
Transforming Growth Factor-β3 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
hTGF-β3, TGF-β3
854,00 €
About This Item
854,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Puissance
0.01-0.09 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
predicted mol wt ~25 kDa
Conditionnement
pkg of 2 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.01 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TGFB3(7043)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable