This enzyme is a homodimer comprised of 27 kDa subunits.
T4330
Endonucléase from Serratia marcescens
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Endonuclease from Serratia marcescens
322,00 €
About This Item
322,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Serratia marcescens
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Concentration
≥200,000 units/mL
Technique(s)
DNA purification: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Application(s)
life science and biopharma
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
What is the molecular weight?