Merck
Passer à
53271
Mito Red
suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,6-Bis(diethylamino)-9-[2-(4-methylcoumarin-7-yloxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride, Rhodamine B 4-methylumbelliferyl ester chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
8 x 50 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
318,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H37ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
637.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116100
MDL number:
318,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccccc3C(=O)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4)c6ccc(cc6[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C38H37N2O5.ClH/c1-6-39(7-2)25-14-17-31-33(21-25)44-34-22-26(40(8-3)9-4)15-18-32(34)37(31)29-12-10-11-13-30(29)38(42)43-27-16-19-28-24(5)20-36(41)45-35(28)23-27;/h10-23H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XCVSDCPWJRHMSZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Mito Red is a cell membrane permeable rhodamine based dye. It localizes mitochondria, and emits red fluorescence. The interaction of Mito Red with mitochondria depends of the membrane potential of the mitochondria. Mitochondria can be stained with 20-200 nM of Mito Red.
Application
MitoRed (Mito Red), a vital dye and mitochondrial stain, is used to indicate the status of mitochondria under various physiological and physical conditions.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
7221083689860950P
Mito-So Avanti Research™ - A Croda Brand (860950P), powder
Avanti
860950P
Mito-So
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
fluorescence
-
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥70% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe