T3577
Tolperisone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidyl)propan-1-one hydrochloride
165,00 €
About This Item
165,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZBUVYROEHQQAKL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Chromatograms
application for HPLCActive Filters