T3559
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-γ-Tubulin
165,00 €
About This Item
165,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-γ-Tubulin antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 48 kDa
Espèces réactives
human, chicken
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:5,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured A431 whole cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence analysis
- western blotting
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.