T3455
Terameprocol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,3-Dimethyl-1,4-bis-(3,4-dimethoxyphenyl)butane, EM-1421, M4N, TMNDGA, Tetra-O-methyl nordihydroguaiaretic acid, rel-4-[(2R,3S)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]-1,2-dimethoxybenzene, tetra-O-methyl-NDGA, tetramethyl NDGA, tetramethyl Nordihydroguaiaretic Acid
88,00 €
About This Item
88,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C[C@H](C)[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C22H30O4/c1-15(11-17-7-9-19(23-3)21(13-17)25-5)16(2)12-18-8-10-20(24-4)22(14-18)26-6/h7-10,13-16H,11-12H2,1-6H3/t15-,16+
Clé InChI
ORQFDHFZSMXRLM-IYBDPMFKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable