Principaux documents
12041677001
Roche
CDP-Star®, prêt à l′emploi
>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
2 X 50 ML
596,00 €
596,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 X 50 ML
596,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
596,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Niveau de qualité
Essai
>98%
Forme
solution
Conditionnement
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
Température de stockage
2-8°C
Publication
Pureté : purifié par HPLC.
Application
Produit servant à la détection non radioactive de sondes d′acides nucléiques marqués sur des blots de membrane :
  • Southern blots[1]
  • Northern blots[2]
  • Dot blots
  • Hybridation sur colonies et plaques
  • Essai de retard de migration sur gel
Produit utilisé pour la détection non radioactive de sondes d'acide nucléique marquées sur des membranes d'hybridation :
  • Membranes de southern blot [3][1]
  • Membranes de northern blot[4][2]
  • Membranes de dot blot[5]
  • Membranes d'hybridation sur colonie et sur plage
  • Membranes pour test de retard de migration sur gel
  • Membranes pour détection par chimioluminescence[6]
Caractéristiques et avantages
Contenu du kit
Solution 0,25 mM (0,124 mg/ml), prête à l′emploi, solution incolore
CDP-Star est un substrat chimiluminescent de la phosphatase alcaline qui permet de détecter rapidement et de manière ultra-sensible les biomolécules, en produisant extrêmement rapidement une lumière visible. L′émission de lumière est enregistrée sur un film radiographique (à rayons X) ou sur des systèmes d'imagerie par luminescence.
  • Gagnez du temps grâce à un substrat rapide et ultra-sensible.
  • Décapez et ré-appliquez facilement les sondes chimiques sur les membranes.
  • Optez pour plusieurs expositions allant jusqu′à deux jours pour chaque expérience.
Ré-utilisez le substrat après l′avoir filtré et stocké dans de l′azide de sodium.
Notes préparatoires
Conditions de stockage (solution de travail) : Tampon de lavage : 15 à 25 °C, stable
Tampon acide maléique 15 à 25 °C, stable
Tampon de détection 15 à 25 °C, stable
Solution de blocage : à préparer toujours fraîche
Solution d′anticorps 2 à 8 °C
Autres remarques
  • Il convient que la première exposition du film radiographique dure de 5 à 15 minutes. Examiner le film puis déterminer d′autres temps d′exposition d′après le résultat initial.
  • Aucune étape de pré-incubation n′est nécessaire.
  • Appliquer rapidement le substrat afin d′éviter les ombres grises dues aux gouttes de substrat et au séchage de la membrane (menant à un bruit de fond élevé et inégal).
  • Ne pas utiliser de film étirable en plastique pour recouvrir le blot ; utiliser des sacs d′hybridation, des systèmes de protection du type transparent (feuille d′acétate), ou deux feuilles de film transparent.
  • Les temps d′exposition sont plus courts qu′en CSPD.
  • Ne pas utiliser de membranes en nitrocellulose.
Il est possible de répéter l′exposition jusqu′à deux jours après l′ajout du substrat.
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Detection of expanded RNA repeats using thermostable group II intron reverse transcriptase.
Carrell ST, et al.
Nucleic Acids Research, 46(1), e1-e1 (2017)
Non-Radioactive Detection of Trinucleotide Repeat Size Variability.
Tome S, et al.
PLoS Currents, 6 (2014)
Evaluation of parameters affecting switchgrass tissue culture: toward a consolidated procedure for Agrobacterium-mediated transformation of switchgrass (Panicum virgatum).
Lin CY, et al.
Plant methods, 13(1), 113-113 (2017)
Ivano Legnini et al.
Nature methods, 16(9), 879-886 (2019-08-07)
Although messenger RNAs are key molecules for understanding life, until now, no method has existed to determine the full-length sequence of endogenous mRNAs including their poly(A) tails. Moreover, although non-A nucleotides can be incorporated in poly(A) tails, there also exists
Samuel Vega-Estévez et al.
mBio, 12(5), e0187121-e0187121 (2021-09-08)
Microorganisms need to adapt to environmental changes, and genome plasticity can lead to rapid adaptation to hostile environments by increasing genetic diversity. Here, we investigate genome plasticity in the CTG(Ser1) yeast Scheffersomyces stipitis, an organism with an enormous potential for