T2824
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in hamster
~2 mg/mL, clone TN3-19.12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TNF-α
182,00 €
About This Item
182,00 €
Produits recommandés
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TN3-19.12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant mouse TNF-α
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tnf(21926)
rat ... Tnf(24835)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- neutralization
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable