T2788
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.6, 1 M
Synonyme(s) :
Tris hydrochloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
solution
Concentration
1 M
Impuretés
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
7.6
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Application
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter