T2705
Topotecan hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC and enzymatic), powder, topoisomerase I inhibitor
Synonyme(s) :
9-[(dimethylamino)methyl]-10-hydroxy-(20S)-camptothecin hydrochloride hydrate, NSC-609669 hydrochloride hydrate, SKF-104864A hydrochloride hydrate, hycamptamine hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
Topotecan hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC and enzymatic)
Pureté
≥98% (HPLC and enzymatic)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1
Clé InChI
UCFGDBYHRUNTLO-QHCPKHFHSA-N
Informations sur le gène
human ... TOP1MT(116447)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox