T1647
Trifluoroacetic acid
≥99%, liquid
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
liquid
Densité
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Conditionnement
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter