T1075
Anti-Tal (CS-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Tsg101-associated ligase
496,00 €
About This Item
496,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 84 kDa
Espèces réactives
rat, canine, human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line and also canine kidney MDCK cell line
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extract of rat brain S1 cytosolic fraction
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité