T0950
Anti-γ-Tubulin (QG-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
408,00 €
About This Item
408,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 48 kDa
Espèces réactives
Drosophila
Technique(s)
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole cell extract of the Schneider′s Drosophila Line 2 [D.mel.(2), SL2]
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable