T0772
TES sodium salt
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Sodium 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-propan-2-yl)amino)ethane sulfonate, TES NA, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Impuretés
≤7% water content (Karl Fischer)
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilité
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Traces de cations
Pb: ≤5 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S.Na/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable