Principaux documents
T0508
Supelco
Testosterone 17β-hemisuccinate
Synonyme(s) :
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-hemisuccinate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-hemisuccinate
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pour en savoir plus sur le produit T0508, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges