P0847
Piroxicam
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-methyl-3-(pyrid-2-yl-carbamoyl)-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Forme
solid
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
Clé InChI
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Gastrointestinal tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves