Principaux documents
SYNS386200
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonyme(s) :
Synthware S386200, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
1 EACH
11,20 €
11,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
11,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
11,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
needle female luer lock
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S386200
D.E. × L
0.6 mm × 200 mm , Bevel Tip
Description générale
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 200mm
Application
kemetch; synthware; needle; extended length
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.