SRP8040
LAG-3 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, >99% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FDC Protein, Lymphocyte activation gene-3, PC cell-derived growth factor
493,00 €
About This Item
493,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
>99% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
~80 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 50 μg
Concentration
≥0.2 mg/mL
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
clear
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LAG3(3902)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable