SRP8026
Annexin V human
recombinant, expressed in E. coli, GST tagged, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Annexin A5, Calphobindin I, EC 2.7.1.23, Endonexin II, Placental anticoagulantprotein I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Étiquette/Marqueur
GST tagged
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~52 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ANXA5(308)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable