SRP6590
Core Histones human
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HeLa Core Histones
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 and 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell based assay: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable