SRP6045
Glucokinase from human liver
recombinant, expressed in E. coli, ≥77% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Hexokinase, Hexokinase, liver, Liver glucokinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human liver
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥77% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
53.4 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
~1 mg/mL
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... GCK(2645)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable