SRP6024
Ubiquitin Aldehyde human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Poids mol.
8.5 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Technique(s)
protein purification: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... UBA2(7311)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable