SRP6016
Endoglin murine
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
CD105, END, ENG, HHT1, ORW
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in Sf9 cells
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
75-85 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... ENG(225297)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable