SRP4858
Heat Shock Protein 90 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥99% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HSP86, HSPC1, HSPCA, HSPN, Hsp89, LAP2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
~90 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HSP90B1(7184)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable