SRP4324
Apo-SAA human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Amyloid fibril protein AA, Amyloid protein A, SAA, SAA1, SAA2, Serum amyloid A protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~11.5 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
protein expression: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SAA1(6288)
Catégories apparentées
Description générale
Serum amyloid A (SAA) proteins are a group of apolipoproteins produced in response to cytokines released by activated monocytes/macrophages. SAA is a highly conserved acute-phase protein primarily synthesized by the liver.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable