SRP4053
FGF-8 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
AIGF, FGF-8b, FGF8, Fibroblast Growth Factor-8, HBGF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≥2x10^6 units/mg
Poids mol.
~22.4 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF8(2253)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable