SRP3310
IL-1ALPHA human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Endogenous Pyrogen (EP), Hematopoietin-1, Lymphocyte-activating factor (LAF)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.001 ng/mL
Poids mol.
18.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL1A(3552)
Description générale
Recombinant human IL-1α is an 18.0 kDa protein containing 159 amino acid residues.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable