SRP3269
RANTES human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CCL5, SIS-delta
395,00 €
About This Item
395,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
1.0-10.0 ng/mL
Poids mol.
7.8 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCL5(6352)
Description générale
Application
- In transmigration experiments to determine whether LFA-1 cross-linking could affect peripheral blood T lymphocytes (PBTL) migration in response to the chemokine RANTES.[4]
- Luminol-dependent chemiluminescence assay to determine the effect of RANTES on reactive oxygen species (ROS) production by eosinophils.[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chemokine and Their Receptors and Cytokines
in the Human Immunodeficiency Virus Type 1
(HIV-1) Infection