SRP3106
LIGHT human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥96% (SDS-PAGE), ≥96% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HVEM-L, TNFSF14
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in Hi-5 Insect cells
Pureté
≥96% (HPLC)
≥96% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
20.0-22.5 kDa
Conditionnement
pkg of 15 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFSF14(8740)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable