Further dilution in PBS with 10% FBS is a suitable option. Storing the solution with a stabilizer is recommended. As FBS contains BSA, this would be a suitable stabilizer. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Store in working aliquots at -20°C to -80°C.
SRP3093
IL-4 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
B cell stimulating factor (BSF-1), BCDF, BCGF
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.2 ng/mL ED50
Poids mol.
14.9 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
off-white to yellow
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL4(3565)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
After the initial reconstitution in water, can this be diluted in PBS with 10% FBS?