SRP2090
RAD51 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
BRCC5, HRAD51, HsRad51, HsT16930, RAD51A, RECA
383,00 €
About This Item
383,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~39.1 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
500 μg/mL
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... RAD51(5888)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable