S3917
Single-strand Binding Protein from Escherichia coli
>95% (SDS-PAGE), for molecular biology, Single strand binding protein to enhance PCR specificity
Synonyme(s) :
SSB
141,00 €
About This Item
141,00 €
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Couleur
colorless
Activité étrangère
DNase and RNase, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)