SRP2079
p300 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
KAT3B, RP1-85F18.1, RSTS2, p300
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~265 kDa
Conditionnement
pkg of 4 μg
Concentration
500 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... EP300(2033)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
p300 activates transcription of E-cadherin, which helps to retain the cell in an epithelial state. p300 plays an essential role in integrating and mediating multiple signal-dependent transcription events. It acts as a histone acetyltransferase and controls transcription through chromatin remodeling. Mutation in the gene has been observed in various types of malignancies.
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable