CAX2-S0000
Système de microfluidique CellASIC ONIX2
Synonyme(s) :
CellASIC ONIX2, Microfluidic System
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
CellASIC® ONIX
Larg. × P × H
330 mm × 306 mm × 108 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Éléments inclus :
- Système de régulation : intégré et peu encombrant, le régulateur du micro-incubateur commande la circulation des fluides, les additions de réactifs la température et le milieu gazeux.
- Plaques microfluidiques : des plaques adaptées à chaque application élargissent les possibilités de culture cellulaire pour l'imagerie des cellules vivantes.
- Collecteur : minces, de grande qualité et hautement translucides, les chambres de culture et le collecteur se montent facilement sur un microscope inversé (sans chambre environnementale, et l'encombrement qui va avec).
- Logiciel : intuitif et convivial, le logiciel permet de configurer des protocoles détaillés de manière simple et rapide, pour une culture cellulaire véritablement automatisée sans intervention humaine.
Caractéristiques du système de régulation :
- Régulation automatique des débits, variations de température et des conditions gazeuses, gradients fixes, ajouts de nutriments/médicaments et changements de milieu de culture
- Commande de 8 paramètres de culture clés
- Température, taux d'oxygène, facteurs de croissance, humidité, pH, osmolalité, glucose, MEC et adhérence
Avantages des plaques microfluidiques CellASIC® ONIX2 :
- Imagerie haute résolution à travers le fond et la structure des chambres en verre optique
- Réalisation simultanée de plusieurs expériences indépendantes
- Accès constant aux nutriments et élimination continue des déchets, favorisant une santé cellulaire optimale
Avantages du collecteur :
- connexion hermétique à la plaque microfluidique grâce à un mécanisme à vide fonctionnant du simple toucher d'un bouton
- Écoulement par pression vers la chambre de culture cellulaire, assurant une grande précision, même sur de tout petits volumes de liquide
- Prévention des contaminations grâce à l'absence de contact entre le système d'écoulement et les solutions biologiques (sur la plaque)
- Collecteur plat facile à adapter sur n'importe quelle platine de microscope inversé
Avantages du logiciel :
- Protocoles clairement définis, avec enregistrement de tous les paramètres expérimentaux dans un seul et même fichier
- Facilité d'utilisation et reproductibilité
- Constance des performances et fiabilité
- Vérification des erreurs, autotests et enregistrement des données, pour un meilleur traitement des incidents et une plus grande facilité de maintenance
Application
- Réponse de cellules levuriennes individuelles
- Réponse de cellules bactériennes individuelles
- Dynamique des biofilms bactériens
- Réponse cellulaire à des environnements hypoxiques
- Réponse cellulaire aux changements des conditions de culture, des médicaments et d'autres stimuli
- Interactions hôte/pathogène
- Chimiotactisme/migration en réponse à un gradient chimique
- Définition des paramètres de culture optimaux pour des types de cellules difficiles ou des expériences à long terme
- Microscopie de cultures cellulaires en 3D
Contenu apparenté
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.